Merck
A-060
Supelco
Amiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClI2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... KCNH2(3757)
Opis ogólny
Amiodaron, sprzedawany jako 8553, 8467, Aratac i Atlansil, jest środkiem antyarytmicznym monitorowanym przez laboratoria kliniczne przy użyciu HPLC lub LCMS w celu zapewnienia, że pacjenci pozostają w zakresie terapeutycznym leku.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cordarone is a registered trademark of Sanofi S.A.
Pacerone is a registered trademark of Upsher-Smith Laboratories, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa K Passarelli et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6696-6702 (2015-05-30)
Detecting metabolites and parent compound within a cell type is now a priority for pharmaceutical development. In this context, three-dimensional secondary ion mass spectrometry (SIMS) imaging was used to investigate the cellular uptake of the antiarrhythmic agent amiodarone, a phospholipidosis-inducing
Produkty
For efficient therapeutic drug monitoring, it is important for clinicians to have access to fast and robust analytical methods for accurate assessment of drug efficacy. Industrial trends toward highly specific LC/MS applications over traditional immunoassay have resulted in the need for high-speed chromatographic assays along with simplified sample preparation methods.
The benefit of HILIC over traditional reversed-phase chromatography is two-fold for both sample introduction and analyte detection. First, the high acetonitrile concentration of HILIC mobile phases allows for direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange. Second, the high acetonitrile content provides increased analyte response in positive ESI MS detection.
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML4003-25MG4065272154734
SML4003-5MG4065272154741
A-060-1ML4061833326183
44613-100ML4061832284507