Merck
PHR1646
Supelco
Amiodarone Related Compound H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Chloro-N,N-diethylethylamine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-Chlorotriethylamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2Cl · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.10
Beilstein:
3591991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1027380
rodzina API
amiodarone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
mp
208-210 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Amiodaron jest środkiem przeciwarytmicznym stosowanym w profilaktyce i leczeniu arytmii komorowych i migotania przedsionków.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5307 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amiodarone
Gill J, et al.
Drugs, 43(1), 69-110 (1992)