Merck
PHL82477
5-Demethylnobiletin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-6,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy 3′,4′,6,7,8-pentamethoxyflavone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-12-7-6-10(8-14(12)24-2)13-9-11(21)15-16(22)18(25-3)20(27-5)19(26-4)17(15)28-13/h6-9,22H,1-5H3
Klucz InChI
DOFJNFPSMUCECH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha thymus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)