Merck
PHL82548
Gardenin B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Demethyltangeretin, 5-Hydroxy 4′,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-7-5-10(6-8-11)13-9-12(20)14-15(21)17(23-2)19(25-4)18(24-3)16(14)26-13/h5-9,21H,1-4H3
Klucz InChI
LXEVSYZNYDZSOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha thymus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)