Merck
PHL89278
Sinensetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxychromen-4-one, 3′,4′,5,6,7-Pentamethoxyflavone, 6-Hydroxyluteolin 5,6,7,3′,4′-pentamethyl ether, Pedalitin permethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.37
Beilstein:
345748
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
Klucz InChI
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)