Merck
52006
Supelco
5-Geranyloxy-7-methoxycoumarin
analytical standard
Synonim(y):
5-Geranoxy-7-methoxycoumarin, 5-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OC2=CC(OC)=CC(OC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C2C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-14(2)6-5-7-15(3)10-11-23-18-12-16(22-4)13-19-17(18)8-9-20(21)24-19/h6,8-10,12-13H,5,7,11H2,1-4H3/b15-10+
Klucz InChI
WXUOSNJWDJOHGW-XNTDXEJSSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)