Kluczowe dokumenty
50014
Cnidicin
analytical standard
Synonim(y):
4,9-Bis[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OCC=C(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)7-10-23-18-15-5-6-17(22)26-20(15)21(25-11-8-14(3)4)19-16(18)9-12-24-19/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Klucz InChI
HJMDOAWWVCOEDW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)