Kluczowe dokumenty
PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89873-20MG |