Merck
56448
Supelco
Xanthotoxin
analytical standard
Synonim(y):
8-Methoxypsoralen, 8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
Beilstein:
196453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
148-150 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ksantotoksyna jest allelochemicznym lub fototoksycznym allomonem występującym głównie w roślinach żywicielskich czarnego pazia. Może mieć tendencję do wywoływania tolerancji na Α-cypermetrynę, pyretroidowy środek owadobójczy stosowany przeciwko owadom takim jak Helicoverpa zea.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
8-methoxypsoralen (8-MOP) plus ultraviolet A (UVA) irradiation induces monoadducts and interstrand cross-links in DNA and therefore can be used to study DNA repair and recombination mechanisms. Cultured normal human melanocytes treated with 8-methoxypsoralen and irradiated with ultraviolet A (UVA) formed 8-methoxypsoralen-phospholipid photoadducts that could be substituted for diacylglycerol to activate protein kinase C in a cell-free system. 8-MOP is an inactivator of purified reconstituted cytochrome P450. It also inhibits substance P-induced histamine release from substance P-activated rat peritoneal mast cells by suppressing the rise in [Ca2+].
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel carum pimpinella
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Molecular cloning and expression of CYP6B8: a xanthotoxin-inducible cytochrome P450 cDNA from Helicoverpa zea
Li X, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 30, 75-84 (2000)
Induction of cytochrome P450-mediated detoxification of xanthotoxin in the black swallowtail
Cohen.BM, et al.
Journal of Chemical Ecology, 15, 2347-2355 (1989)
Yan Peng et al.
Toxicology, 301(1-3), 58-65 (2012-07-17)
8-Methoxypsoralen (8-MOP), a naturally occurring compound, is a potent modulator of epidermal cell growth and differentiation in combination with ultraviolet light. However, there is little information on 8-MOP contribution to cell apoptosis alone. In the study, we evaluated 8-MOP, independently
S Whittaker et al.
The British journal of dermatology, 167(3), 678-687 (2012-08-29)
Psoralen plus ultraviolet A (PUVA) is the standard treatment for early stages of mycosis fungoides. There have been no adequate randomized controlled trials with sufficient power comparing this modality with other therapies. To assess disease response and to compare the
Shujiro Hayashi et al.
Journal of dermatological science, 67(1), 20-25 (2012-04-11)
Recent studies have demonstrated that systemic or topical PUVA therapy, i.e., ultraviolet A (UVA) irradiation following treatment with 8-methoxypsoralen (8-MOP), is effective against the sclerotic skin lesions in systemic sclerosis. However, the mechanisms still remain unknown. To clarify the mechanisms