Key Documents
M3501
8-Methoxypsoralen
analytical standard
Synonim(y):
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
crystals
fibers
powder
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to yellow
mp
148-150 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Maoa(29253)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?