Merck
PHL89866
Xanthotoxin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
8-Methoxypsoralen, 8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
Beilstein:
196453
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
148-150 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
8-methoxypsoralen (8-MOP) plus ultraviolet A (UVA) irradiation induces monoadducts and interstrand cross-links in DNA and therefore can be used to study DNA repair and recombination mechanisms. Cultured normal human melanocytes treated with 8-methoxypsoralen and irradiated with ultraviolet A (UVA) formed 8-methoxypsoralen-phospholipid photoadducts that could be substituted for diacylglycerol to activate protein kinase C in a cell-free system. 8-MOP is an inactivator of purified reconstituted cytochrome P450. It also inhibits substance P-induced histamine release from substance P-activated rat peritoneal mast cells by suppressing the rise in [Ca2+].
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel carum pimpinella
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89866-50MG