Kluczowe dokumenty
P9327
Potassium chloride solution
0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
Potassium chloride for cell culture
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile-filtered
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Formularz
solution
stężenie
0.075 M
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?