Key Documents
P1061
Proadifen hydrochloride
analytical standard, ≥95%
Synonim(y):
α-Phenyl-α-propylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, N,N-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylvalerate, SKF-525A
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
122-123 °C
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?