Merck
NIST978A
Assay-isotopic standard for silver
NIST® SRM® 978a
Synonim(y):
Silver nitrate, Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
gęstość pary
5.8 (vs air)
czystość izotopowa
 107Ag
 108Ag
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 0.25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is certifed for use as an assay and isotopic standard. It has been prepared form high purity silver metal and high purity nitric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)