Kluczowe dokumenty
NIST895
Stainless Steel
NIST® SRM® 895, (SAE 201)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Wielkość wiórów SRM mieści się w zakresie od 0,50 do 1,18 mm, co odpowiada sitom o oczkach 35 i 16.
SRM 895_cert
SRM 895_SDS
Zastosowanie
SRM ze stali nierdzewnej jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach analizy chemicznej.
Cechy i korzyści
Wraz z certyfikatem dokumentującym zarówno certyfikowane przez NIST, jak i niecertyfikowane wartości pierwiastków obecnych w stali nierdzewnej.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), antymon (Sb), arsen (As), bizmut (Bi), bor (B), ołów (Pb), niob (Nb), selen (Se), tantal (Ta), tellur (Te), cyna (Sn), tytan (Ti), wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)