Kluczowe dokumenty
GF97629610
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm
Synonim(y):
FA147907
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 976-296-10
Długość
100 mm
średnica
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)