NIST8650
Kudzu mielone (Pueraria Montan Var. Lobata) Kłącze
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 15 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
agriculture
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jedna jednostka RM 8650 zawiera pięć saszetek, z których każda zawiera około 3 gramów sproszkowanego kłącza kudzu, które można przechowywać w temperaturze pokojowej.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1993_cert
SRM 1993_SDS
Zastosowanie
Zmielony materiał referencyjny kudzu Rhizome jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania izoflawonów i składników w kłączach kudzu i podobnych matrycach.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1993_cert
SRM 1993_SDS
Zastosowanie
Zmielony materiał referencyjny kudzu Rhizome jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania izoflawonów i składników w kłączach kudzu i podobnych matrycach.
Cechy i korzyści
- Referencyjne wartości ułamka masowego dla izoflawonów i pierwiastków w RM 8650 są podawane w przeliczeniu na suchą masę, a wartości są określane za pomocą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
- Certyfikat NIST jest dostarczany ze szczegółami dotyczącymi daty ważności oraz instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)