NIST3262
Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) Części nadziemne
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
powder
opakowanie
packet of 5 × 3.3 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Kadm (Cd), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kwas chlorogenowy (C16H18O9), rutyna (C27H30O16), hiperozyd (C21H20O12), kwercytryna (C21H20O11), hiperycyna (C30H16O8), pseudohiperycyna (C30H16O9), ołów (Pb)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Arsen (As), Kadm (Cd), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kwas chlorogenowy (C16H18O9), rutyna (C27H30O16), hiperozyd (C21H20O12), kwercytryna (C21H20O11), hiperycyna (C30H16O8), pseudohiperycyna (C30H16O9), ołów (Pb)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)