NIST617
Trace elements in glass
NIST SRM 617
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 wafers
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Boron (B), Copper (Cu), Gallium (Ga), Gold (Au), Iron (Fe), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)