Kluczowe dokumenty
NIST612
Trace elements in glass
NIST® SRM® 612
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 wafers
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do ułatwienia rozwoju metod chemicznych do analizy pierwiastków śladowych w szkle.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane przez NIST wartości pierwiastków są identyfikowalne z międzynarodowym układem jednostek (SI) i wyrażone jako ułamek masy (mg/kg).
  • Wartości niecertyfikowane, dodatkowe informacje, utrzymanie wartości certyfikowanych wraz z instrukcjami użytkowania i przechowywania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bar (Ba), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Rubid (Ru), Selen (Se), Srebro (Ag), Stront (Sr), Tor (Th), Uran (U)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kobalt (Co), miedź (Cu), tal (Th), tytan (Ti), stront(87Sr/86Sr), bor (B), cer (Ce), dysproz (Dy), erb (Er), europ (Eu), gadolin (Gd), złoto (Au), Lantan (La), Lit (Li), Neodym (Nd), Potas (K), Samar (Sm), Ytterbium (Yb), Uran(235U/UTotal)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)