Key Documents
NIST886
Gold, ore refractory
NIST® SRM® 886
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
diffraction/scattering: suitable
format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Gold (Au), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfate Sulfur, Sulfide Sulfur, Quartz (SiO4), Dolamite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), Serisite (SiO245), Kaolin (Al2O22SiO22H2O), Pyrite (FeS2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)