05-584
Anti-Tie2/TEK Antibody, clone Ab33
clone Ab33, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ab33, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEK(7010)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: Reported to detect Tie2/TEK in frozen, Triton-treated sections.
This antibody is not suitable for paraffin-embedded sections.
Jakość
Western Blot Analysis: 0.2-1 μg/mL of this antibody detected Tie2/TEK in RIPA lysates from HUVEC cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1