Kluczowe dokumenty
NIST495
Unalloyed copper
NIST® SRM® 495, Cu II (solid)
Synonim(y):
Copper
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of rod
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Antymon (Sb), Arsen (As), Bizmut (Bi), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Selen (Se), Srebro (Ag), Siarka (S), Tellur (Te), Cyna (Sn), Cynk (Zn), Miedź (Cu)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Kadm (Cd), Złoto (Au), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Tlen (O), Krzem (Si), Wapń (Ca), Tytan (Ti)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)