Merck
NIST454
Unalloyed copper
NIST SRM 454, Cu XI (chips)
Synonim(y):
Copper
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 35 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Gold (Au), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)