NIST3120A
Germanium (Ge) Standard Solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
bottle of 50 mL (HDPE)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Germanium (Ge)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2