Kluczowe dokumenty
NIST2970
Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (25-Hydroxyvitamin D2 High Level)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Serum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pkg of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical testing
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−70°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ZIQEP0D00IFX-PVER-K20IFX-CAL-K20
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
product line
Milliplex®
product line
-
product line
-
product line
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)