Kluczowe dokumenty
NIST2969
Metabolity witaminy D w zamrożonej surowicy ludzkiej (niski poziom 25-hydroksywitaminy D ogółem)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Serum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
opakowanie
pkg of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical testing
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−70°C
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)