Key Documents
NIST2971
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
ampule of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
single component solution
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of 24R,25-dihydroxyvitamin D3. A unit of this product consists of five 2 mL ampoules of ethanolic solution.
Each ampoule contains approximately 1 mL of solution.
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 [24R,25(OH)2D3]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)