Kluczowe dokumenty
IFX-PVER-K20
Millipore
xMAP INTELLIFLEX Ver Kit, 20 Uses, RUO
Synonim(y):
Zestaw do testów multipleksowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41116010
NACRES:
NC.54
opakowanie
kit of 1
kompatybilność
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For importing target values from the xMAP® INTELLIFLEX Calibration and Performance Verification Kits
Zastosowanie
Multiplexing
Komponenty
  • Luminex Classification Control Microspheres
  • MagPlex Classification Control Microspheres
  • Luminex Reporter Control Microspheres
  • xMAP Fluidics 1 Microspheres
  • xMAP Fluidics 2 Microspheres
  • Performance Verification CD
  • 28 strip wells
Informacje prawne
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp