Kluczowe dokumenty
NIST2798A
Vickers microhardness of nickel
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Nikiel (Ni)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)