NIST2745
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2745, nominal 16% mol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest pierwotną mieszaniną gazów, dla której ilość frakcji substancji, wyrażona jako stężenie, może być powiązana z wtórnymi standardami roboczymi. Ten SRM jest przeznaczony do kalibracji przyrządów używanych do oznaczania dwutlenku węgla i do innych zastosowań. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Dwutlenek węgla (CO2)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Dwutlenek węgla (CO2)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)