Merck
451959
Sigma-Aldrich
Ammonium bromide-81Br
90 atom % 81Br
About This Item
Wzór liniowy:
NH481Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
90 atom % 81Br
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
ciąg SMILES
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
Klucz InChI
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)