czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
gęstość
2.454 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH3].Br
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Klucz InChI
SWLVFNYSXGMGBS-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)