Kluczowe dokumenty
NIST1568C
Mąka ryżowa
new
NIST®SRM® 1568c
Synonim(y):
Proszek ryżowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Fosfor
Pierwiastki śladowe: Aluminium (Al), Arsen (As), Brom (Br), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Chlor (Cl2), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Kwas dimetyloarsynowy, Arsen nieorganiczny (iAs), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), magnez (Mg), mangan (Mn), rtęć (Hg), molibden (Mo), kwas monometyloarsonowy (MMA), potas (K), rubid (Rb), selen (Se), sód (Na), siarka (S), cyna (Sn), cynk (Zn)
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)