Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001140
Sigma-Aldrich
Anti-RNASE1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HP-RNase antibody produced in rabbit, Anti-RIB-1 antibody produced in rabbit, Anti-RNase 1 antibody produced in rabbit, Anti-RNase A antibody produced in rabbit, Anti-RNase UpI-1 antibody produced in rabbit, Anti-Ribonuclease pancreatic precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KKFQRQHMDSDSSPSSSSTYCNQMMRRRNMTQGRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYKSNSSMHITDCRLTNGSRYPNCAYRTSPKERHIIVACEGSPYVPVHFDASVEDST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNASE1(6035)
Opis ogólny
Gen RNASE1 koduje rybonukleazę trzustkową, która należy do nadrodziny rybonukleazy A. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 14q11.2. Ulega ekspresji w wielu tkankach i wykazuje kluczową aktywność enzymatyczną oraz biologiczną.
Immunogen
Ribonuclease pancreatic precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RNASE1 koduje endonukleazę, która katalizuje rozszczepienie wewnętrznych wiązań fosfodiestrowych RNA po 3′ stronie zasad pirymidynowych, najlepiej na resztach poli(C). Funkcjonuje w rozszczepianiu jednoniciowego RNA, dwuniciowego RNA i dwuniciowych hybryd RNA-DNA. Białko jest zaangażowane w działania biologiczne, takie jak trawienie RNA, regulacja homeostazy naczyniowej i inaktywacja wirusa HIV. Uczestniczy w aktywacji niedojrzałych komórek dendrytycznych i indukuje produkcję cytokin.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70369
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ayaka Ohashi et al.
PloS one, 12(3), e0174237-e0174237 (2017-03-23)
RNA may be released from vascular cells including endothelial cells in the event of injury and in vascular disease. Extracellular RNAs have been recognized as novel procoagulant and permeability-increasing factors. Extracellular RNA may function as inflammatory host alarm signals that
Soochin Cho et al.
Genomics, 85(2), 208-220 (2005-01-29)
The RNase A superfamily has been important in biochemical, structural, and evolutionary studies and is believed to be the sole vertebrate-specific enzyme family. To understand the origin and diversification of the superfamily, we here determine its entire repertoire in the
R Jeremy Johnson et al.
Journal of molecular biology, 368(2), 434-449 (2007-03-14)
The ribonuclease inhibitor protein (RI) binds to members of the bovine pancreatic ribonuclease (RNase A) superfamily with an affinity in the femtomolar range. Here, we report on structural and energetic aspects of the interaction between human RI (hRI) and human
K E Kövér et al.
Journal of molecular biology, 379(5), 953-965 (2008-05-23)
Human pancreatic ribonuclease (RNase 1) is expressed in many tissues; has several important enzymatic and biological activities, including efficient cleavage of single-stranded RNA, double-stranded RNA and double-stranded RNA-DNA hybrids, digestion of dietary RNA, regulation of vascular homeostasis, inactivation of the
Heng-Huan Lee et al.
Nature communications, 12(1), 2788-2788 (2021-05-15)
Human ribonuclease 1 (hRNase 1) is critical to extracellular RNA clearance and innate immunity to achieve homeostasis and host defense; however, whether it plays a role in cancer remains elusive. Here, we demonstrate that hRNase 1, independently of its ribonucleolytic