Kluczowe dokumenty
HPA001432
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3-Hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase antibody produced in rabbit, Anti-3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II antibody produced in rabbit, Anti-3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 antibody produced in rabbit, Anti-Endoplasmic reticulum-associated amyloid β-peptide-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Type II HADH, Anti-Type II HADH antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EAQAKKLGNNCVFAPADVTSEKDVQTALALAKGKFGRVDVAVNCAGIAVASKTYNLKKGQTHTLEDFQRVLDVNLMGTFNVIRLVAGEMGQNEPDQGGQRGVIINTASVAAFEGQVGQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B10(3028)
Opis ogólny
Gen HSD17B10 (dehydrogenaza hydroksysteroidowa (17-b) 10) koduje mitochondrialne, wielofunkcyjne białko, dehydrogenazę 17β-hydroksysteroidową typu 10. Jest to homotetrameryczne białko należące do nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz.
Immunogen
3-Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HSD17B10 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
HSD17B10 (dehydrogenaza hydroksysteroidowa (17-β) 10) bierze udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych i steroidów. Katalizuje reakcję dehydrogenacji 2-metylo-3-hydroksybutyrylo-CoA (MHBD) w metabolizmie izoleucyny. Jest podjednostką mitochondrialnej rybonukleazy P i funkcjonuje w dojrzewaniu mitochondrialnego tRNA. Katalizuje utlenianie kilku kwasów tłuszczowych i steroidów. Defekty tego genu powodują niedobór dehydrogenazy 17β-hydroksysteroidowej typu 10 (HSD10), który charakteryzuje się postępującą regresją psychomotoryczną i zmianą morfologii mitochondriów. Doniesiono, że HSD17B10 wykazuje znaczenie kliniczne w chorobie Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74041
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Song-Yu Yang et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 143, 460-472 (2014-07-11)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (17β-HSD10) is encoded by the HSD17B10 gene mapping at Xp11.2. This homotetrameric mitochondrial multifunctional enzyme catalyzes the oxidation of neuroactive steroids and the degradation of isoleucine. This enzyme is capable of binding to other peptides, such
Johannes Zschocke
Journal of inherited metabolic disease, 35(1), 81-89 (2011-12-01)
The HSD17B10 gene is located on chromosome Xp11.2 and codes for a multifunctional protein called 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10). This protein catalyzes the 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenation (MHBD) reaction in isoleucine metabolism and is an essential component of mitochondrial RNase P
Naeem Shafqat et al.
The Biochemical journal, 376(Pt 1), 49-60 (2003-08-15)
17beta-hydroxysteroid dehydrogenases (17beta-HSDs) catalyse the conversion of 17beta-OH (-hydroxy)/17-oxo groups of steroids, and are essential in mammalian hormone physiology. At present, eleven 17beta-HSD isoforms have been defined in mammals, with different tissue-expression and substrate-conversion patterns. We analysed 17beta-HSD type 10
S D Yan et al.
Nature, 389(6652), 689-695 (1997-10-24)
Amyloid-beta is a neurotoxic peptide which is implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease. It binds an intracellular polypeptide known as ERAB, thought to be a hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, which is expressed in normal tissues, but is overexpressed in neurons
Johann Holzmann et al.
Cell, 135(3), 462-474 (2008-11-06)
tRNAs are synthesized as immature precursors, and on their way to functional maturity, extra nucleotides at their 5' ends are removed by an endonuclease called RNase P. All RNase P enzymes characterized so far are composed of an RNA plus