Kluczowe dokumenty
MBAS1000
Supelco
Surfactant (MBAS) 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
należy uwzględnić koncentrację
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC MBAS1000-100
stężenie
in H2O
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)