Kluczowe dokumenty
MBAS100
Supelco
Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
stężenie powinno być uwzględnione
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
producent / nazwa handlowa
RTC MBAS100-100
stężenie
in H2O
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)