Kluczowe dokumenty
WPB01447WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
5441 mL capacity(184 oz)
Synonim(y):
Torba na próbki o dużej pojemności, torebka na próbki z etykietą, worek do pobierania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
B01447WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł.
15 in. × 20 in. , 38 x 50.8 cm
pojemność
5441 mL × 184 oz
5441 mL capacity(184 oz)
grubość
4 mil , 0.102 mm
Opis ogólny
Biały pasek do pisania sprawia, że identyfikacja próbki jest łatwiejsza i wygodniejsza. Łatwo jest pisać na tym białym pasku za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub flamastra. Papierowe wykończenie praktycznie eliminuje rozmazywanie tuszu i zapewnia powierzchnię, na której można używać różnych przyborów do pisania.
Cechy i korzyści
Worki z nadrukiem Whirl-Pak® mają następujące cechy i zalety:
  • Mieszana, dziewicza folia polietylenowa: zapewnia wyjątkową przejrzystość i doskonałą wytrzymałość. Zatwierdzona przez FDA do kontaktu z żywnością
  • Zakładki zamykające odporne na przebicie: zawierają wewnętrzne i zewnętrzne taśmy zapewniające trwałość i stabilność; drut ułatwiający otwieranie, nalewanie i zamykanie
  • Sterylizacja poprodukcyjna: perforowane zamknięcie w celu zachowania sterylności i zwiększenia integralności próbki
  • Otwierane zakładki: zawierają antypoślizgową teksturę Tyvek ułatwiającą otwieranie
  • Ciągłe uszczelnienie obwodowe: dla maksymalnej ochrony przed wyciekami
Inne uwagi
Nie należy używać worków w temperaturach powyżej 82°C (180°F). Worki można jednak zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w temperaturze ciekłego azotu do -346° F (-210° C), przy zachowaniu ostrożności po zamrożeniu. Pojemność jest szacowana poprzez zamknięcie worka i trzykrotne złożenie zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)