TPC1000
Total Phenolics 1000mg/L Calibration Standard
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC TPC1000-100
stężenie
in H2O
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
- Potencjał bioaktywny odpadów z tłoczni oliwek uzyskanych z odmian uprawianych na Malcie: Wykorzystując fenolowe wzorce kalibracyjne, badania te badają bioaktywny potencjał związków fenolowych w odpadach z tłoczni oliwek, oferując wgląd w zastosowania w przemyśle spożywczym (Lia i Attard, 2024).
- Wpływ dodatku etanolu na właściwości fizykochemiczne, strukturalne i trawienne in vitro kompleksów skrobi gryczanej z kwercetyną i rutyną: Badanie to podkreśla, w jaki sposób standardy fenolowe mają kluczowe znaczenie w badaniu interakcji fenoli z innymi składnikami diety w celu zwiększenia wartości odżywczej żywności (Wang et al., 2024).
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)