Key Documents
G0350500
Glucose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(+)-Glucose, Dextrose
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
150-152 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)