ERMBF419B
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
skład
H7-1 sugar beet, 100%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
ERMBF419B
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)