ERMBF424D
Maize GMO Standard ERM-BF424
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-BF424
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
skład
maize (59122), 10%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
ERMBF424D
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)