Kluczowe dokumenty
ERMBF418D
Maize GMO Standard 1507
10% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-418
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
linia produktu
BioChemika
jakość
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
skład
genetically modified 1507 maize, 10%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF418D.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)