Kluczowe dokumenty
ERMBF421B
EH92-527-1 Potato (level 1)
ERM®, certified reference material, 100% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF421B
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)