Key Documents
ERMBF431B
Potato GMO Standard AV43-6-G7
100% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
jakość
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certified for the mass fraction of AV43-6-G7 potato
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF431B
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)