Kluczowe dokumenty
AV43442
Sigma-Aldrich
Anti-PEX10 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-Peroxisome biogenesis factor 10, Anti-RNF69
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX10(5192)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PEX10
Działania biochem./fizjol.
PEX10 jest białkiem zaangażowanym w import białek macierzy peroksysomalnej. Białko to lokalizuje się w błonie peroksysomalnej. Mutacje w genie PEX10 powodują fenotypy w spektrum Zellwegera zaburzeń biogenezy peroksysomalnej, od adrenoleukodystrofii noworodków po zespół Zellwegera. Gen ten koduje białko zaangażowane w import białek macierzy peroksysomalnej. Białko to lokalizuje się w błonie peroksysomalnej. Mutacje w tym genie powodują fenotypy w spektrum Zellwegera zaburzeń biogenezy peroksysomalnej, od adrenoleukodystrofii noworodków do zespołu Zellwegera. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QALRPDPLRVLMSVAPSALQLRVRSLPGEDLRARVSYRLLGVISLLHLVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)