Key Documents
WH0005192M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX10 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-RNF69, Anti-peroxisome biogenesis factor 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX10(5192)
Opis ogólny
This gene encodes a protein involved in import of peroxisomal matrix proteins. This protein localizes to the peroxisomal membrane. Mutations in this gene result in phenotypes within the Zellweger spectrum of peroxisomal biogenesis disorders, ranging from neonatal adrenoleukodystrophy to Zellweger syndrome. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
PEX10 (AAH18198.1, 1 a.a. ~ 326 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPAAASPPEVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRALLRAVFVLRQGLACLQRLHVAWFYIHGVFYHLAKRLTGITYLRVRSLPGEDLRARVSYRLLGVISLLHLVLSMGLQLYGFRQRQRARKEWRLHRGLSHRRASLEERAVSRNPLCTLCLEERRHPTATPCGHLFCWECITAWCSSKAECPLCREKFPPQKLIYLRHYR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lianggong Ding et al.
Nature metabolism, 3(12), 1648-1661 (2021-12-15)
To liberate fatty acids (FAs) from intracellular stores, lipolysis is regulated by the activity of the lipases adipose triglyceride lipase (ATGL), hormone-sensitive lipase and monoacylglycerol lipase. Excessive FA release as a result of uncontrolled lipolysis results in lipotoxicity, which can