PLRP06H48
Millicell® 6 well hanging cell culture inserts
pore size 1.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
22x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
max. temp. at 37 °C
Wysokość
15.5 mm
Średnica
24 mm
insert maximum volume
4 mL
pojemność robocza wkładki
2 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
6 wells
powierzchnia
4.5 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
1.0 μm pore size
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cell Proliferation
Cell Surface Receptors
Co-Culture Epithelial Cell Growth
Feeder Layers
Fluorescent Detection /Immunohistochemistry
In Vitro Fertilization
In Vitro Toxicology Microbial Attachment
Polarized Protein Secretions
Polarized Uptake
Transport/Permeability
Cechy i korzyści
High pore density (22 million pores/cm2)
Compatible with most 6-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges
Produkty
Jak skonfigurować testy tworzenia barier i przepuszczalności przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych i pomiarów TEER.