Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
PLRP24H48
Millipore
712 24-dołkowe wiszące wkładki do hodowli komórkowych
pore size 1.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, półprzezroczyste wkładki membranowe, wkładki o wysokiej gęstości porów
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
22x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
max. temp. at 37 °C
metody
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
pojemność robocza wkładki
0.2 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.3 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
1.0 μm pore size
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Wkładki do hodowli komórkowych 712 z membraną z politereftalanu etylenu (PET) są idealne do wzrostu i różnicowania różnych typów komórek.
Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma wysoką gęstość porów, półprzezroczystą membranę o wielkości porów 1,0 μm i pasuje do większości 24-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Zastosowanie
  • Testy barierowe
  • Proliferacja komórek
  • Receptory na powierzchni komórki
  • Współhodowla
  • Wzrost komórek nabłonkowych
  • Warstwy odżywcze
  • Wykrywanie fluorescencyjne / immunohistochemia
  • Zapłodnienie in vitro
  • Toksykologia in vitro
  • Przyłączanie drobnoustrojów
  • Spolaryzowane wydzielanie białek
  • Spolaryzowany wychwyt
  • Transport/przepuszczalność
Cechy i korzyści
  • Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
  • Wysoka gęstość porów (22 miliony porów/cm2)
  • Kompatybilność z większością płytek 24-dołkowych
  • Wierzchołkowa krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
  • Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Jak skonfigurować testy tworzenia barier i przepuszczalności przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych i pomiarów TEER.